Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Pipette mit variablem Volumen
GREENER_CHOICE
Eliminieren Sie mögliche Auswirkungen der Handwärme auf die Genauigkeit Ihrer Pipette mit dem thermisch isolierten AVG-Mechanismus.
Marke:  Thermo Scientific™ 4642050
244.98 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11847351
  • 391.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 mit ihrem schlanken, robusten Design ist ideal für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Robustheit und Langlebigkeit von entscheidender Bedeutung sind. Hergestellt aus robusten PVDF-Komponenten, die gegen aggressive Chemikalien und die schädlichen Auswirkungen von UV-Licht beständig sind. Vollständig autoklavierbar.
Seit Jahrzehnten sorgen die Thermo Scientific Finnpipette Pipettiersysteme in Tausenden von Laboren und Anwendungen weltweit für unerreichte Produktivität und Ergonomie.
Finnpipette F2: Im langfristigen intensiven Einsatz zuverlässig bewährt
Robust und langlebig
Finnpipette F2 enthält robuste PVDF-Komponenten, die aggressiven Chemikalien und den schädlichen Auswirkungen von UV-Licht standhalten. Das robuste Design widersteht der physischen Verwendung ohne Beschädigung.
Vollständig autoklavierbar
Die Dekontamination der Finnpipette F2 ist einfach, da die F2 zum Autoklavieren nicht zerlegt werden muss, was Unterbrechungen und Ausfallzeiten minimiert.
Einfache Wartung
Nehmen Sie einfach den Spitzenkonus für eine effiziente tägliche Wartung oder Dekontamination ab, wenn Sie keinen Autoklaven verwenden.
Ausblasverfahren
150 % höherer Luftausstoß zur effizienten Abgabe von Mikrovolumen und zur Vermeidung der Kapillarwirkung bei 50 μl- und kleineren Modellen.
Große Auswahl an Finntip Pipettenspitzen
Finntips wurden speziell für Finnpipette Modelle entwickelt und hergestellt, um optimale Leistung, Präzision und Genauigkeit zu gewährleisten.
CE-Kennzeichnung
Die Finnpipette F2 Pipette einschließlich kompatibler Finntip Pipettenspitzen ist gemäß der europäischen IVD-Richtlinie mit einer CE-Kennzeichnung versehen.
5 Jahre Garantie
Mit bequemer Online-Registrierung, kann von Land zu Land variieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Finntip 50 Micro, Filter 50 Micro
Autoklavierbar
1
Pipette mit variablem Volumen
0,02 μl
Finnpipette F2
Türkise Taste
Finnpipette™ F2
2 bis 20 μl
Türkis
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.