Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Pipette mit variablem Volumen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11897351
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 μl
0,5 bis 5 ml
0.5 bis 5 μl
1 bis 10 μl
1 bis 10 ml
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
5 bis 50 μl
Kompatible Spitzen:
Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10
Finntip 1000, Filter 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext, Wide 1000
Finntip 10 ml, Filter 10 ml, Flex 10 ml, Flex Filter 10 ml Ext
Finntip 250, Filter 10, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, Wide 250
Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, Wide 250
Finntip 250, Filter 20, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, Wide 250
Finntip 250, Filter 200, Flex 200, Flex Filter 200, 200 Ext, Filter 200 Ext, Wide 250
Finntip 50 Micro, Filter 50 Micro
Finntip 5 ml, Filter 5 ml
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rosa
Rot
Türkise Taste
Schritten:
0.002 μl
0,01 μl
0,02 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μl
0,01 ml
0.02 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11897351
Marke: Thermo Scientific™ 4642100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit dem eleganten, robusten Design dieser vollständig autoklavierbaren Pipetten können Sie den Herausforderungen anspruchsvoller Anwendungen gerecht werden, bei denen Robustheit und Langlebigkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Mit dem eleganten, robusten Design der Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Pipetten mit variablem Volumen können Sie den Herausforderungen anspruchsvoller Anwendungen gerecht werden, bei denen Robustheit und Langlebigkeit von entscheidender Bedeutung sind. Diese Pipetten mit variablem Volumen sind aus robusten PVDF-Komponenten hergestellt, die gegen aggressive Chemikalien und die schädlichen Auswirkungen von UV-Licht beständig sind, und sind ohne Demontage vollständig autoklavierbar. Sie verfügen über eine große Auswahl an speziell entwickelten Spitzen für optimale Leistungsfähigkeit, Präzision und Genauigkeit.
Seit Jahrzehnten sorgen die Thermo Scientific Finnpipette Pipettiersysteme in Tausenden von Laboren und Anwendungen weltweit für unerreichte Produktivität und Ergonomie.
Finnpipette F2: Im langfristigen intensiven Einsatz zuverlässig bewährt
Robust und langlebig
Finnpipette F2 enthält robuste PVDF-Komponenten, die aggressiven Chemikalien und den schädlichen Auswirkungen von UV-Licht standhalten. Das robuste Design widersteht der physischen Verwendung ohne Beschädigung.
Vollständig autoklavierbar
Die Dekontamination der Finnpipette F2 ist einfach, da die F2 zum Autoklavieren nicht zerlegt werden muss, was Unterbrechungen und Ausfallzeiten minimiert.
Einfache Wartung
Nehmen Sie einfach den Spitzenkonus für eine effiziente tägliche Wartung oder Dekontamination ab, wenn Sie keinen Autoklaven verwenden.
Ausblasverfahren
150 % höherer Luftausstoß zur effizienten Abgabe von Mikrovolumen und zur Vermeidung der Kapillarwirkung bei 50 μl- und kleineren Modellen.
Große Auswahl an Finntip Pipettenspitzen
Finntips wurden speziell für Finnpipette Modelle entwickelt und hergestellt, um optimale Leistung, Präzision und Genauigkeit zu gewährleisten.
CE-Kennzeichnung
Die Finnpipette F2 Pipette einschließlich kompatibler Finntip Pipettenspitzen ist gemäß der europäischen IVD-Richtlinie mit einer CE-Kennzeichnung versehen.
5 Jahre Garantie
Mit bequemer Online-Registrierung, kann von Land zu Land variieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kompatible Spitzen Finntip 5 ml, Filter 5 ml
Beschreibung Finnpipette F2
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Grün
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Finnpipette™ F2
Typ Pipette mit variablem Volumen
Volumen (metrisch) 0,5 bis 5 ml
Schritten 0,01 ml
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.