Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 Minigel-Elektrophoresesysteme
Owl EasyCast B2 Minigel-Elektrophoresesysteme bieten hervorragende Flexibilität bei geringer Stellfläche.
782.26 € - 848.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
---|---|
Gelgröße | Mini |
Produktlinie | Owl™ |
Typ | Mini |
Probengröße | 8 bis48 |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11717185
|
Thermo Scientific™
B2-BP |
EasyCast mit Puffer-Austauschanschlüssen |
782.26 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11972955
|
Thermo Scientific™
B2 |
EasyCast |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Owl EasyCast B2 Minigel-Elektrophoresesysteme bieten hervorragende Flexibilität bei geringer Stellfläche. Das EasyCast B2 Owl-System erfreut sich dank der anwenderfreundlichen Gießmethode und den zahlreichen Kamm- und Trägeroptionen höchster Beliebtheit.
Eigenschaften:
- Zwei Kammschlitze am UV-durchlässigen Gel-Träger (UVT) Gelträger, da dadurch die Anzahl der Probentaschen verdoppelt wird
- Auf den UVT-Gelträgern ist zum leichten Messen der Banden mittels Siebdruck ein fluoreszierendes Lineal aufgebracht.
Bestellinformationen:
Erhältlich mit optionalen Pufferaustauschöffnungen (B2-BP) für die Anwendung mit einer externen Umwälzpumpe.
Enthält:
- Pufferkammer
- Thermo Scientific™ SuperSafe™ Deckel mit Netzanschlusskabeln
- EasyCast abgedichtete UV Für UV-Strahlung durchlässiger UVT-Gelträger
- Zwei Kämme: 12 & 20 Wells, doppelseitig, 1.0/1.5 mm dick
Spezifikation
CE-Kennzeichnung | |
Owl™ | |
8 bis48 | |
24.5 x 18 x 9.5 cm (9.63 x 7.06 x 3.75 in.) | |
24.5 cm | |
7.06 Zoll | |
12 cm | |
9.5 cm |
Mini | |
Mini | |
800 ml | |
9.63 Zoll | |
14 cm | |
18 cm | |
3,75 in. |