Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 Minigel-Elektrophoresesysteme
Artikelnummer. 11717185
Click to view available options
Enthält:
EasyCast
EasyCast, Pufferaustauschöffnungen;
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11717185
Marke: Thermo Scientific™ B2BP
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit unseren B2 Minigel-Elektrophoresesystemen erzielen Sie eine überragende Flexibilität auf kleiner Stellfläche.
Erzielen Sie mit Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 Minigel-Elektrophoresesystemen eine überragende Flexibilität auf kleiner Stellfläche. Die einfach anzuwendende Gießmethode sowie mehrere Kamm- und Tablett-Optionen machen dieses Produkt zum beliebtesten System von Owl.
  • Zwei Kammschlitze am UV-durchlässigen (UVT) Gelträger, da dadurch die Anzahl der Probentaschen verdoppelt wird
  • Die siebbedruckten UVT-Gelträger mit fluoreszierendem Lineal sorgen für eine einfache Messung der Banden.
Bestellinformationen:
Erhältlich mit optionalen Pufferaustauschöffnungen (B2-BP) für die Anwendung mit einer externen Umwälzpumpe.
Inhalt:
  • Pufferkammer
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ Deckel mit Netzanschlusskabeln
  • EasyCast abgedichtete UV Für UV-Strahlung durchlässiger UVT-Gelträger
  • Zwei Kämme: 12 & 20 Probentaschen, doppelseitig, 1,0/1,5 mm Dicke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung
Gelgröße Mini
Produktlinie Owl
Typ Mini
Enthält EasyCast, Pufferaustauschöffnungen;
Probengröße 8 bis 48
Puffervolumen (metrisch) 800 ml
Abmessungen (L x B x H) 24.5 x 18 x 9.5 cm (9.63 x 7.06 x 3.75 in.)
Länge (angloamerikanisch) 9.63 in.
Länge (metrisch) 24.5 cm
Länge (metrisch) Gel 14 cm
Breite (angloamerikanisch) 7.06 Zoll
Breite (metrisch) 18 cm
Breite (metrisch) Gel 12 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,75 in.
Höhe (metrisch) 9.5 cm