Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 Minigel-Elektrophoresesysteme
Mit unseren B2 Minigel-Elektrophoresesystemen erzielen Sie eine überragende Flexibilität auf kleiner Stellfläche.
Marke: Thermo Scientific™ B2
Beschreibung
Erzielen Sie mit Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 Minigel-Elektrophoresesystemen eine überragende Flexibilität auf kleiner Stellfläche. Die einfach anzuwendende Gießmethode sowie mehrere Kamm- und Tablett-Optionen machen dieses Produkt zum beliebtesten System von Owl.
Der auslaufsichere Systemaufbau des EasyCast-Systems ermöglicht das Gießen und den anschließenden Lauf des Gels direkt in der selben Kammer, ohne dass hierfür Klebeband oder weitere Teile benötigt werden. Die größere Gellänge des EasyCast B2-Systems und die beiden Kammschlitze liefern die Flexibilität, die für die Analyse von 8 bis 48 Proben auf 1 Gel erforderlich ist. Mit dem optionalen Mehrfachträger kann die maximale Probenkapazität im 8- oder 12-Kanalpipettenformat auf 108 Proben erhöht werden.
- Doppelte Probenkapazität dank der beiden Kammschlitze am UV-durchlässigen (UVT) Gelträger, da dadurch die Anzahl der Probentaschen verdoppelt wird
- Auf den UVT Gelträgern ist zum leichten Messen der Banden mittels Siebdruck ein fluoreszierendes Lineal aufgebracht
Bestellinformationen:
Erhältlich mit optionalen Pufferaustauschöffnungen (B2-BP) für die Anwendung mit einer externen Umwälzpumpe
Im Lieferumfang enthalten:
Pufferkammer, SuperSafe™-Deckel mit Stromversorgungskabeln, UV-durchlässige (UVT) EasyCast Gelträger mit Dichtung, 2 Kämme: 12 & 20 Probentaschen, doppelseitig, 1,0/1,5 mm Dicke
Spezifikation
CE-Kennzeichnung | |
Mini | |
Mini | |
800 ml | |
9.63 Zoll | |
14 cm | |
18 cm | |
3,75 in. | |
150 V |
EasyCast | |
Owl™ | |
8 bis 48 | |
24.5 x 18 x 9.5 cm (9.63 x 7.06 x 3.75 in.) | |
24.5 cm | |
7.06 Zoll | |
12 cm | |
9.5 cm |