Learn More
Corning™ Stripette™ Papier/Plastik-eingewickelte serologische Einwegpipetten aus Polystyrol
Hergestellt aus optisch klarem Polystyrol für präzise Messungen. Einzeln in Kunststoff verpackte Corning™ Stripette™ Serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol eignen sich optimal für sterile Gewebekulturanwendungen, insbesondere wenn Latexhandschuhe getragen werden, da ein Festhängen durch elektrostatische Aufladung vermieden wird.
78.73 € - 702.60 €
Spezifikation
Genauigkeit | ±2 % |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Pyrogenfrei, DNase- und RNase-frei |
Material | Polystyrol |
Sterilität | Steril |
Skala | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10074450
|
Corning™
4485 |
1 ml | Gelb |
234.51 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10084450
|
Corning™
4488 |
10 ml | Orange |
80.14 €
200 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10288370
|
Corning™
4486 |
2 ml | Grün |
260.78 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10420201
|
Corning™
4487 |
5 ml | Blau |
78.73 €
200 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10606151
|
Corning™
4489 |
25 ml | Rot |
149.06 €
200 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10255221
|
Corning™
4491 |
100 ml | Blau |
702.60 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Description
Die Kunststoffverpackung ermöglicht ein einfaches Öffnen durch Durchstechen oder Abziehen.
- Durch die Farbcodierung auf dem Papier ist das Volumen leicht zu erkennen
- Verpackung aus Kunststoff erlaubt eine vollständige Sicht
- Die Kunststoffverpackung kann für aseptische Entnahme leicht durchstoßen und zurückgezogen werden
- Großpackungen sind ideal für große sterile und nicht sterile Anwendungen
- Die Reinraum-Version ist dreifach verpackt, sodass eine hohe Reinheit erreicht wird
- Farbcodierter Vergrößerungsstreifen für bessere Sicht auf den Meniskus
- Steril, einzeln verpackt und zertifiziert nicht pyrogen und DNase-/RNase-frei
- Genauigkeit von ±2 % bei vollem Volumen
- Auf jeder Pipettenverpackung aufgedruckte Chargennummer
- Kalibriert zur Abgabe (TD-EX 20 °C) des Inhalts mit Blowout
- Durch bidirektionale Graduierungen können auf- oder absteigende Skalen verwendet werden
- Negative Graduierungen auf den 1, 2, 5, 10, 25 und 50 ml Stripette® Pipetten bieten ein erweitertes Arbeitsvolumen
- 100 ml Stripette® Pipetten ermöglichen einen sicheren und einfachen Flüssigkeitstransfer großer Probenvolumina und sind eine zuverlässige Alternative zu graduierten Zylindern und anderen Gefäßen zur Handhabung von Flüssigkeiten
- Die zylindrische tropffreie Spitze bei den Größen 25, 50 und 100 ml reduziert ungewolltes Tropfen und sorgt für eine präzise Abgabe
- Die Größe 10 ml hat eine breite Spitze für den Umgang mit viskosen Flüssigkeiten
Spécification
±2 % | |
Polystyrol | |
Ja | |
±2 % | |
Serologische Pipette |
Pyrogenfrei, DNase- und RNase-frei | |
Steril | |
Rund | |
Einzeln verpackt, Papier-/Kunststoffverpackung | |
Ja |