Learn More
Corning™ Stripette™ Papier/Plastik-eingewickelte serologische Einwegpipetten aus Polystyrol
Hergestellt aus optisch klarem Polystyrol für präzise Messungen. Einzeln in Kunststoff verpackte Corning™ Stripette™ Serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol eignen sich optimal für sterile Gewebekulturanwendungen, insbesondere wenn Latexhandschuhe getragen werden, da ein Festhängen durch elektrostatische Aufladung vermieden wird.
Marke: Corning™ 4487
62.51 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Steril
- RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogen
- Nicht zytotoxisch
- BSE/TSE-frei
- Die exklusive Antitropf-Spitze gewährleistet eine genaue Lieferung
- Farbcodierte Vergrößerungsstreifen erleichtern das Lesen von Volumen und die Größenauswahl
- Bidirektionale Graduierungen bieten eine Auswahl an auf- und absteigenden Skalen
- Negative Graduierungen ermöglichen zusätzliches Arbeitsvolumen
- Drei Verpackungsoptionen: Einzeln verpackt, Papier/Kunststoff; einzeln verpackt, durchsichtiger Kunststoff; lose verpackt
- Volumetrische Genauigkeit von ± 2 % bei voller Kapazität
Spezifikation
±2 % | |
Polystyrol | |
Ja | |
13.7 Zoll | |
200 | |
±2 % | |
Blau | |
34.8 cm | |
Ja |
Pyrogenfrei, DNase- und RNase-frei | |
Steril | |
0.1 ml | |
2.5 ml | |
Rund | |
Einzeln verpackt, Papier-/Kunststoffverpackung | |
5 ml | |
Serologische Pipette |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
27Stunden
19Minuten
20Sekunden
6 -
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25