Learn More
p-Toluensulfonylchlorid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10443883
p-Toluensulfonylchlorid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10443883
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10443883
Marke: Thermo Scientific Acros 139031000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-59-9
Summenformel C7H7ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 190.64
MDL-Nummer MFCD00007450
InChI-Schlüssel YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tosyl chloride, p-toluenesulfonyl chloride, p-tosyl chloride, 4-toluenesulfonyl chloride, p-toluenesulfochloride, 4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-tolylsulfonyl chloride, p-toluenesulphonyl chloride, tosylchloride, p-toluenesulfonic acid chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7397
IUPAC-Name 4-methylbenzolsulfonylchlorid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 67.0°C to 69.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 134.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 128°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4SO2Cl
Menge 100 g
Beilstein 11,103
Fieser 01,1179; 03,292; 04,510; 05,676; 06,598; 08,489; 11,536; 13,286
Merck Index 15,9693
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolyses. Other solubilities: hydrolysis to acid, freely soluble in alcohol, benzene and ether
Formelmasse 190.65
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469184 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number139030250,139035000,139030100,139030020,139031000
ChargennummerA0469183 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number139030250,139035000,139030100,139030020,139031000
ChargennummerA0464119 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2024 Catalog Number139030250,139030100,139035000,139030020,139031000
ChargennummerA0455369 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number139030250,139030100,139035000,139030020,139031000
ChargennummerA0402054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number139030250,139030100,139035000,139030020,139031000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
p-Toluensulfonylchlorid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >