Learn More
p-Toluolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421928
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11421928
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14547.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 98-59-9 | C7H7ClO2S | 190.64 g/mol
p-Toluenesulfonyl chloride is used as a precursor in the production of dyes and saccharin. It acts as a dehydrating agent in the conversion of urea to carbodiimide and converts alcohols into the corresponding toluenesulfonate esters. It is also employed as a flow-promoting agent for paints, an adhesive, nitrocellulose, coating material and as a plasticizer for polyamides. Furthermore, it serves as an antistatic agent, as a gloss enhancer in plastic film preparations and as a basic material of electroplating solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
P-Toluenesulfonylchlorid wird als Vorstufe bei der Herstellung von Farbstoffen und Saccharin verwendet. Es wirkt bei der Umwandlung von Harnstoff in Carbodiimid als Trocknungsmittel und wandelt Alkohole in die entsprechenden Toluensulfonatester um. Es wird auch als Mittel zur Verflüssigung für Farben, als Kleber, als Nitrocellulose, als Beschichtungsmaterial und als Weichmacher für Polyamide eingesetzt. Darüber hinaus dient es als Antistatikmittel, als Glanzverstärker in Kunststofffilmvorbereitungen und als Grundmaterial von Galvaniklösungen.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Benzol und Äther. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-59-9
Summenformel C7H7ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 190.64
MDL-Nummer MFCD00007450
InChI-Schlüssel YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tosyl chloride, p-toluenesulfonyl chloride, p-tosyl chloride, 4-toluenesulfonyl chloride, p-toluenesulfochloride, 4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-tolylsulfonyl chloride, p-toluenesulphonyl chloride, tosylchloride, p-toluenesulfonic acid chloride
PubChem CID 7397
IUPAC-Name 4-methylbenzolsulfonylchlorid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 67°C to 70°C
Dichte 1.35
Siedepunkt 146°C (15 mmHg)
Flammpunkt 128°C (262°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 607898
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,9534
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,benzene and ether; Insoluble in water.
Formelmasse 190.65
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: p-Toluene sulfonyl chloride