Learn More
p-Toluolsulfinsäure, Natriumsalz, Hydrat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10553111
p-Toluolsulfinsäure, Natriumsalz, Hydrat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10553111
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10553111
Marke: Thermo Scientific Acros 139011000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207801-20-5
Summenformel C7H7NaO2S
Molekulargewicht (g/mol) 178.18
MDL-Nummer MFCD00149640
InChI-Schlüssel KFZUDNZQQCWGKF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium p-toluenesulfinate hydrate, benzenesulfinic acid, 4-methyl-, sodium salt, hydrate, c7h7o2s.na.h2o, p-toluenesulfinic acid sodium salt, sodium 4-toluenesulphinate monohydrate, p-toluenesulfinic acid sodium salt hydrate, sodium 4-methylbenzenesulfinate hydrate, p-toluenesulfinic acid sodium salt dry wt. , water
PubChem CID 23682957
IUPAC-Name Natrium; 4-Methylbenzolsulfinat; Hydrat
SMILES [Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfinic acid,sodium salt hydrate
Namenshinweis 98+%
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3C6H4SO2Na·xH2O
Menge 100 g
Beilstein 11, 9
Fieser 08,488
Merck Index 10, 9360
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 178.18
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0427277 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number139011000,139015000
ChargennummerA0437857 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/01/2022 Catalog Number139011000,139015000
ChargennummerA0437736 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2022 Catalog Number139011000,139015000
ChargennummerA0365758 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/10/2020 Catalog Number139011000,139015000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfinic acid, sodium salt hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
p-Toluolsulfinsäure, Natriumsalz, Hydrat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >