Learn More
Natriumthiomethoxid, 95 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10043710
Natriumthiomethoxid, 95 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10043710
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10043710
Marke: Thermo Scientific Acros 305710050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5188-07-8
Summenformel CH3NaS
Molekulargewicht (g/mol) 70.09
MDL-Nummer MFCD00174316
InChI-Schlüssel RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4378561
SMILES C[S-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium thiomethoxide
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94 to 106% (Iodimetry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3SNa
Menge 5 g
Synonym sodium thiomethoxide, sodium methanethiolate, sodium thiomethylate, methyl mercaptan sodium salt, methanethiol sodium salt, sodiumthiomethoxide, methanethiol, sodium salt, sodiummethanethiolate, sodium methyl mercaptide, methylsulfanyl sodium
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble.
IUPAC-Name Natrium; Methanthiolat
Formelmasse 70.09
Reinheit (%) 95%
Güte Rein
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468274 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number305710050,305710250,305710010,305711000
ChargennummerA0469100 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number305710050,305710250,305710010,305711000
ChargennummerA0451829 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number305710050,305710250,305710010,305711000
ChargennummerA0463489 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/06/2024 Catalog Number305710050,305710250,305710010,305711000
ChargennummerA0451829 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/05/2024 Catalog Number305710050,305710250,305710010,305711000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium thiomethoxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumthiomethoxid, 95 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >