Learn More
Natriumformaldehydsulfoxylat-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10589053
Natriumformaldehydsulfoxylat-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10589053
5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10589053
Marke: Thermo Scientific Acros 149190050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6035-47-8
Summenformel CH3NaO32H2O
Molekulargewicht (g/mol) 154.11
MDL-Nummer MFCD00150598
InChI-Schlüssel UCWBKJOCRGQBNW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxymethanesulfinate dihydrate, sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate, methanesulfinic acid, hydroxy-, monosodium salt, dihydrate, sodium formaldehyde sulfoxylate, sodium dihydrate hydroxymethanesulfinate, sodium formaldehyde sulfoxylate nf, formaldehyde sodium sulfoxylate dihydrate, monosodium hydroxymethanesulfinate dihydrate, 79-25-4 parent, hydroxymethanesulfinic acid monosodium salt dihydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23666330
IUPAC-Name Natrium; Hydroxymethansulfinat; Dihydrat
SMILES C(O)S(=O)[O-].O.O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate
Schmelzpunkt 63.0°C to 64.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Iodometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOCH2SO2Na·2H2O
Menge 5 kg
Merck Index 15,8755
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1088g/L. Other solubilities: practically insoluble in abs.alcohol, ether and, benzene
Formelmasse 154.11
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2024 Catalog Number149190050,149190250,149190010
ChargennummerA0458521 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2023 Catalog Number149190050,149190250,149190010
ChargennummerA0448718 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2022 Catalog Number149190050,149190250,149190010
ChargennummerA0448549 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number149190050,149190250,149190010
ChargennummerA0410171 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number149190050,149190250,149190010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Natriumformaldehydsulfoxylat-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >