Learn More
Grant Instruments™ SUB Aqua Pro
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 l
18 l
2 l
26 l
34 l
5 l
5 und 12 l
Modell:
SAP12
SAP18
SAP2
SAP26
SAP2s
SAP34
SAP5
SAPD
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Mit transparentem Deckel ohne Tropfschutz für verbesserte Leistung, reduzierte Verdampfung und verbesserte Energieeinsparung.Das SUB Aqua Pro Wasserbad von Grant Instruments™ bietet eine klare LED-Anzeige mit weitem Blickwinkel für sofortige Erkennung des Badstatus.
- Betrieb bei Umgebungstemperatur +5 bis 99 °C
- Set and Forget™ schnelles Erwärmen, akkurate Temperatursteuerung
- Stabilität ±0.2 °C
- 0.1 °C Einstellungsauflösung
- Alarm vor zu hoher Temperatur - schützt Proben vor Überhitzung
- Fortschrittlicher Trockenstart und Austrocknungsschutz
- Geeignet für den Gebrauch mit Hitzeübertragungsbeads (Mit Ausnahme von SAP2 & SAP2S Modellen)
- Ablasshahn und transparenter Deckel im Lieferumfang enthalten
- Zeitschaltuhr und Voreinstellungen
- 120 und 230 V-Modelle sind lieferbar
- 3-Jahre-Garantie
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 26 l |
| Temperaturbereich | Umgebungstemperatur +5 °C bis 99 °C |
| Heizleistung | 1400 W (230 V), 1050 W (120 V) |
| Modell | SAP26 |
| Temperaturvoreinstellungen | 3 |
| Temperaturauflösung | ±0,1 °C |
| Temperaturstabilität | ±0.2 °C |
| Gewährleistung | 3 Jahre |
| Abmessungen (L x B x H) | 590 x 335 x 275 mm |
| Länge (metrisch) | 590 mm |
| Mehr anzeigen |