Learn More
p-Anisaldehyd +99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10355830
p-Anisaldehyd +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10355830
5 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10355830
Marke: Thermo Scientific Acros 104800050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-11-5
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00003385
InChI-Schlüssel ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisaldehyde, anisaldehyde, anisic aldehyde, p-methoxybenzaldehyde, 4-anisaldehyde, aubepine, p-anisic aldehyde, p-formylanisole, benzaldehyde, 4-methoxy, crategineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 31244
ChEBI CHEBI:28235
IUPAC-Name 4-Methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Anisaldehyde
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt -1°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1210g/mL
Siedepunkt 248°C to 249°C
Flammpunkt 116°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4CHO
Brechungsindex 1.5710 to 1.574
Menge 5 mL
Beilstein 08,67
Merck Index 15,656
Relative Dichte 1.121
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: miscible withe alcohol and ether,soluble in 5 volumes of 50% alcohol,soluble in most organic solvents
Viskosität 4.1 mPa.s (25°C)
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458642 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog Number104800025,104800050,104805000,104801000
ChargennummerA0441624 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/04/2024 Catalog Number104800025,104800050,104805000,104801000
ChargennummerA0450541 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2024 Catalog Number104800025,104800050,104805000,104801000
ChargennummerA0458642 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2023 Catalog Number104800025,104800050,104805000,104801000
ChargennummerA0434854 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2022 Catalog Number104800025,104800050,104805000,104801000
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
p-Anisaldehyd +99 %, Thermo Scientific Chemicals >