Learn More
4-Dimethylaminobenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Dimethylaminobenzaldehyde is used to prepare colorful Schiff base adducts with amines, pyrroles and indoles. It is often used in the Ehrlich reaction, test for the presence of indoles in a sample containing alkaloids and determination of hydrazine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Dimethylaminobenzaldehyd wird zur Herstellung von farbigen Schiff-Base-Addukten mit Aminen, Pyrrolen und Indolen verwendet. Sie wird häufig bei der Ehrlich-Reaktion, beim Test auf das Vorhandensein von Indolen in einer Probe mit Alkaloiden und bei der Bestimmung von Hydrazin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Äther, Chloroform, Essigsäure. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Stabil bei Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Dimethylaminobenzaldehyde |
Schmelzpunkt | 73°C to 75°C |
Siedepunkt | 176°C to 177°C (17 mmHg) |
Flammpunkt | 164°C (327°F) |
Geruch | Strong |
Menge | 100 g |
Beilstein | 606802 |
Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
Merck Index | 14,3230 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,ether,chloroform,acetic acid. Insoluble in water. |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 4-Dimethylaminobenzaldehyde
- MIXTURE LIST-Enthält: 4-Dimethylaminobenzaldehyde