Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Kalknatronglas
Kimble Chase™ Zellkulturröhrchen aus Natronglas eignen sich zur Analyse von Zellkulturen, die für Diagnosen und Experimente entscheidend sind.
Marke: DWK Life Sciences A405006500711
317.66 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kalknatronglas
- Runder Boden
- x250
Spezifikation
Rundboden | |
1000Pack | |
Reagenzgläser |
50 mm | |
6,5 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Kalknatronglas > Durchmesser: 6,5mm, Länge: 50mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur