Learn More
Thermo Scientific™ Modifizirte Trypton-Soja-Bouillon (dehydriert)
Dieses Medium dient zur selektiven Anreicherung und Isolierung von Escherichia coli O157 aus Lebensmittelproben.
Marke: Thermo Scientific™ CM0989B
112.70 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Selektive Anreicherung und Isolierung von Escherichia coli O157 aus Lebensmitteln oder Stuhlproben mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Modifizierter Trypton-Soja-Bouillon (dehydriert). Die Modifikationen am ursprünglichen Medium beinhalten eine Erhöhung von Pufferkonzentration, Dikaliumhydrogenphosphat und Gallensalze. Die Gallensalze hemmen das Wachstum von Sporenbildnern und Enterokokken, ermöglichen aber das Wachstum von Escherichia coli O157.
E. coli sind Bestandteil der kommensalen Mikroflora aller Tiere und des Menschen. Die meisten E.-coli-Stämme sind nicht pathogen und übernehmen mit der Unterdrückung des Wachstums von schädlichen Bakterien eine nützliche Funktion im Darm. Einige Stämme von E. coli sind in der Lage, Gastroenteritis beim Menschen zu verursachen, darunter der E. coli Serotyp O157: H7, eine seltene Varietät, die Toxine produziert, die eng mit dem von Shigella dysenteriae verwandt sind. Dieses Toxin führt bei Menschen zu einer schweren Gastroenteritis, gemeinhin als hämorrhagische Kolitis bekannt.
Viele selektive Bouillons wurden zur Anreicherung von Escherichia coli O157 formuliert. Modifizierte Trypton-Soja-Bouillon ist eine nahrhafte, selektive Basis, die von Doyle und Shoeni entwickelt wurde.1 Die Bouillon wurde 24 Stunden lang bei 37 °C in Schüttelkolben inkubiert. Szabo und Mitarbeiter2 verwendeten ebenfalls modifizierte Trypton-Soja-Bouillon und erzielten bessere Rückgewinnungsraten aus inokulierten Lebensmittelproben bei Inkubation mit 43 °C unter Schütteln.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Trypton-Soja-Bouillon, modifiziert | |
Trockenkulturmedien | |
Für 15.2 l Medium |
Pulver | |
500 g |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Laboranwendungen