Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Baird-Parker-Agar
Dieses äußerst selektive und empfindliche, gebrauchsfertige Medium eignet sich zur einfachen Isolierung und Koloniezahlbestimmung von Staphylococcus aureus.
Marke:  Thermo Scientific™ PO5014A
16.26 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12513946
  • 29.05 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
6°bis 12 °C
Deutschland
Agar
Verpackt in einer einzelnen Folienverpackung auf Zellulosebasis
90mm-Einzelplatte
Baird-Parker Agar
17.5 g ± 5 %
10/Pckg.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4504117 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/04/2025 Catalog NumberPO5014A
Chargennummer4504151 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/04/2025 Catalog NumberPO5014A
Chargennummer4504114 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2025 Catalog NumberPO5014A
Chargennummer4504120 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2025 Catalog NumberPO5014A
Chargennummer4503353 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2025 Catalog NumberPO5014A
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ Baird-Parker-Agar >