Learn More
Thermo Scientific™ Mannitol-Salz-Agar
Artikelnummer. 10473663
Click to view available options
Format:
90mm-Einzelplatte
Farbe:
Altrosa, transparent
Herstellungsort:
Deutschland
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10473663
Marke: Thermo Scientific™ PO5027A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sie können pathogene Staphylokokken in Milch, Lebensmitteln, Fisch und anderen Proben präsumtiv erkennen, isolieren und zählen, während die meisten anderen Bakterien gehemmt werden.
Mit Thermo Scientific™ Mannitol-Salz-Agar können Sie pathogene Staphylokokken in Milch, Lebensmitteln, Fisch und anderen Proben präsumptiv nachweisen, isolieren und zählen, während die meisten anderen Bakterien (mit Ausnahme einiger halophiler Arten) gehemmt werden. Koagulase-positive Staphylokokken wachsen als Kolonien, die von hellgelben Zonen umgeben sind. Nicht pathogene Staphylokokken erzeugen Kolonien mit purpurroten Zonen.
Staphylococcus aureus und Staphylococcus epidermidis lassen sich klar und leicht unterscheiden, während die meisten anderen Bakterien durch die hohe Salzkonzentration inhibiert werden.
Staphylococcus aureus gehört zu den Koagulase-positiven, Katalase-positiven und grampositiven Kokken, die als Mono- und Diplokokken, Tetraden, kurze Ketten und Traubenkokken auftreten können. Dieses Bakterium besiedelt häufig Haut und Nase gesunder Personen und ist weltweit eine der Hauptursachen für Infektionen, sowohl im Gesundheitswesen als auch in den Kommunen. S. aureus kann eine Vielzahl von Syndromen mit klinischen Manifestationen hervorrufen, einschließlich
Haut- und Weichgewebeinfektionen, Empyem, Blutstrominfektionen, Pneumonie, Osteomyelitis, septische Arthritis, Endokarditis, Sepsis und Meningitis.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Altrosa, transparent
Inhalt und Lagerung 6°bis 12 °C
Beschreibung Mannitol-Salz-Agar
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Deutschland
Produkttyp Agar
Füllgewicht 17 g ± 5 %
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt, einlagig
Menge 10/Pckg.