Learn More
Thermo Scientific™ Kämme für das Owl™ S3S System
Click to view available options
Beschreibung:
Haifischzahnkamm
Sharktooth Micro-Well Comb
Anzahl Zähne:
110 (3X)
146 (4X)
72 (2X)
Dicke (metrisch) Zähne:
0.2 mm
0,4 mm
Volumen (metrisch) Well:
10 µl
2 µl
3,7 µl
5,5 µl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Mit den Kämmen des Thermo Scientific™ Owl™ S3S Systems vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen. Diese strapazierfähigen, einteiligen Kämme sind für die Verwendung mit dem System Owl™ S3S geeignet.
Strapazierfähige, einteilige Kämme, die nicht zusammengesetzt werden müssen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Sharktooth Micro-Well Comb |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | OWL™ S3S aluminumverstärktes Sequenziersystem |
| Produkttyp | Kämme |
| Anzahl Zähne | 72 (2X) |
| Dicke (metrisch) Zähne | 0,4 mm |
| Volumen (metrisch) Well | 10 µl |