Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Ersatzteile für das D4 Horizontal-Elektrophoresesystem
Das Thermo Scientific Owl D4 System gibt Ihnen mit Platzeinsparungen optimale Flexibilität.
18.00 € - 233.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl™ D4 Elektrophoresesystem
Produktlinie Owl™
Länge (metrisch) 17cm
Breite (metrisch) 16cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12434617
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
D4-CST
Externe Gießvorrichtung
233.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12444617
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
D4-GK
Ersatz- Dichtungen (1 Paar)
18.00 €
2 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12454617
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
D4-UVT
EasyCast™ abgedichteter UVT-Gelträger
137.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific Owl D4 System gibt Ihnen mit Platzeinsparungen optimale Flexibilität.
  • Das Systemdesign ermöglicht den Durchlauf eines Gelträgers (51 Proben) oder die Stapelung zweier Gelträger (102 Proben) in der Pufferkammer bei gleichzeitiger Einsparung wertvollen Arbeitsplatzes. Jede der beiden UV-Träger Für UV-Strahlung durchlässiger Gelträger, 17 x 16 cm (Länge x Breite), kann bis zu 3 Kämme aufnehmen, ermöglicht den Durchlauf von bis zu 3 Serien von Proben mit gleichen Abständen.
Spezifikation
Spezifikation
Owl™ D4 Elektrophoresesystem
Owl™
17cm
16cm