Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Ersatzteile für das D4 Horizontal-Elektrophoresesystem
Das Thermo Scientific Owl D4 System gibt Ihnen mit Platzeinsparungen optimale Flexibilität.
Marke: Thermo Scientific™ D4-UVT
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Thermo Scientific Owl D4 System gibt Ihnen mit Platzeinsparungen optimale Flexibilität.
- Das Systemdesign ermöglicht den Durchlauf eines Gelträgers (51 Proben) oder die Stapelung zweier Gelträger (102 Proben) in der Pufferkammer bei gleichzeitiger Einsparung wertvollen Arbeitsplatzes.
- Jede der beiden UV-Träger Transmissible Geltabletts (UVT), 16 x 17 cm (B x L), für bis zu drei Kämme, sodass der Benutzer bis zu drei Serien von Proben mit gleichen Abständen verwenden kann.
Spezifikation
EasyCast™ abgedichteter UVT-Gelträger | |
Owl™ | |
17cm |
Owl™ D4 Elektrophoresesystem | |
Gelträger | |
16cm |