Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Ersatzteile für das D4 Horizontal-Elektrophoresesystem
Das Thermo Scientific Owl D4 System gibt Ihnen mit Platzeinsparungen optimale Flexibilität.
Marke:  Thermo Scientific™ D4-GK
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12444617
  • 18.00 € / 2 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific Owl D4 System gibt Ihnen mit Platzeinsparungen optimale Flexibilität.
  • Das Systemdesign ermöglicht den Durchlauf eines Gelträgers (51 Proben) oder die Stapelung zweier Gelträger (102 Proben) in der Pufferkammer bei gleichzeitiger Einsparung wertvollen Arbeitsplatzes.
  • Jede der beiden UV-Träger Transmissible Geltabletts (UVT), 16 x 17 cm (B x L), für bis zu drei Kämme, sodass der Benutzer bis zu drei Serien von Proben mit gleichen Abständen verwenden kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ersatz- Dichtungen (1 Paar)
Owl™
17cm
Owl™ D4 Elektrophoresesystem
Dichtung
16cm