Learn More
Velp Scientifica™ MULTIRÜHRER der Serie Digital
Sorgt für ein synchrones Rühren von 6 oder 15 Proben. Die Velp Scientifica™ MULTISTIRRER der Digital-Serie können mit einem Umluftwasserbad kombiniert werden, um die Temperatur von Proben zu regeln.
941.00 € - 1165.00 €
Spezifikation
Geschwindigkeit | 80 - 1.500 U/min |
---|---|
Deckplattenmaterial | Edelstahl |
Display | Digital |
Form | Rechteckig |
Spannung | 100/240 V |
Produktcode | Marke | Rührpositionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Rührpositionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15549240
|
Velp Scientifica™
F203A0180 |
15 |
1165.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15500964
|
Velp Scientifica™
F203A0179 |
6 |
941.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Zuverlässige und präzise Einstellung- Helle Digitalanzeige für präzise Geschwindigkeitsüberwachung
- Exklusiver On-Board-Timer für unbeaufsichtigten Betrieb
- Einstellbarer Rückwärtsbetrieb (zeitgesteuert)
- Drehzahlregelung von 80 bis 1,500 U/min
- SpeedServo™ sorgt für konstante Drehzahlen auch bei Änderungen der Viskosität
- Synchronisiertes Rühren, gleiche Geschwindigkeit gewährleistet
- MULTISTIRRER Digital 6: 6 Plätze, max. Ø von 85 mm – 400 ml
- MULTISTIRRER Digital 15: 15 Plätze, max. Ø von 64 mm – 250 ml
- Widerstandsfähige Oberplatte aus Edelstahl
- Lange Betriebsdauer
- Ergonomisch – sehr niedrige Höhe
- Universeller Netzspannungs-/Frequenzbereich
- Geringes Gewicht, leicht zu bewegen
- Erhitzt sich auch nach mehrtägigem durchgehenden Einsatz nicht
- Ideal für Mikrotitration, Mikrobiologie und Biochemie
- Sanftanlauf, aber erreicht schnell die eingestellte Geschwindigkeit
- Ausgezeichnete Drehzahlregelung (elektronisch) auch bei niedrigen Drehzahlen
- Bewahren Sie Thermostatproben mit einem Umwälzwasserbad
Spezifikation
80 - 1.500 U/min | |
Digital | |
100/240 V | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
Einphasig | |
Magnetrührer |
Edelstahl | |
Rechteckig | |
370 x 230 x 51,5 mm | |
50/60 Hz | |
10-U/min-Schritte |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ MULTIRÜHRER der Serie Digital