Learn More
Velp Scientifica™ MULTIRÜHRER der Serie Digital
Artikelnummer. 15500964 Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Rührpositionen:
6
15
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15500964
Marke: Velp Scientifica™ F203A0179
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sorgt für ein synchrones Rühren von 6 oder 15 Proben. Die Velp Scientifica™ MULTISTIRRER der Digital-Serie können mit einem Umluftwasserbad kombiniert werden, um die Temperatur von Proben zu regeln.
Zuverlässige und präzise Einstellung
  • Helle Digitalanzeige für präzise Geschwindigkeitsüberwachung
  • Exklusiver On-Board-Timer für unbeaufsichtigten Betrieb
  • Einstellbarer Rückwärtsbetrieb (zeitgesteuert)
  • Drehzahlregelung von 80 bis 1,500 U/min
  • SpeedServo™ sorgt für konstante Drehzahlen auch bei Änderungen der Viskosität
  • Synchronisiertes Rühren, gleiche Geschwindigkeit gewährleistet
Auswahl an Kapazitäten
  • MULTISTIRRER Digital 6: 6 Plätze, max. Ø von 85 mm – 400 ml
  • MULTISTIRRER Digital 15: 15 Plätze, max. Ø von 64 mm – 250 ml
Robuste Konstruktion, praktisches Design
  • Widerstandsfähige Oberplatte aus Edelstahl
  • Lange Betriebsdauer
  • Ergonomisch – sehr niedrige Höhe
  • Universeller Netzspannungs-/Frequenzbereich
  • Geringes Gewicht, leicht zu bewegen
Anwendungsorientiert
  • Erhitzt sich auch nach mehrtägigem durchgehenden Einsatz nicht
  • Ideal für Mikrotitration, Mikrobiologie und Biochemie
  • Sanftanlauf, aber erreicht schnell die eingestellte Geschwindigkeit
  • Ausgezeichnete Drehzahlregelung (elektronisch) auch bei niedrigen Drehzahlen
  • Bewahren Sie Thermostatproben mit einem Umwälzwasserbad
Spezifikation
Geschwindigkeit 80 - 1.500 U/min
Rührpositionen 6
Deckplattenmaterial Edelstahl
Fassungsvermögen 6 x 400 ml
Display Digital
Form Rechteckig
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 3,6 W
Abmessungen (L x B x H) 370 x 230 x 51,5 mm
Elektrische Anforderungen 100/240 V, 50/60 Hz
Frequenz 50/60 Hz
Modell MULTISTIRRER Digital 6
Motortyp Einphasig
Drehzahlregelung 10-U/min-Schritte
Typ Magnetrührer
Gewicht (metrisch) 1,75 kg