Learn More
Velp Scientifica™ Rührwerke für Flüssigleiten mit mittlerer bis hoher Viskosität
BIOPHARMA
Bietet eine hervorragende Temperaturhomogenität, Präzision und Genauigkeit. Die Velp Scientifica™ automatische Kjeldahl-Aufschlusseinheit der Serie DKL wird mit automatischer Hubvorrichtung und automatischer Saugkappe geliefert und ist ein komplettes Paket mit Reagenzgläsern, Probenrack und Tropfschale.
5280.00 € - 8355.00 €
Spezifikation
Produkttyp Aufschlussgerät
Display Grafische LCD-Anzeige
Hertz 50/60 Hz
Spannung 230 V
Höhe (angloamerikanisch) 27,2 Zoll
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
11705654
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Velp Scientifica™
S30100180
42x 100 ml-Reagenzgläser (26 mm Durchmesser)
8355.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11785644
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Velp Scientifica™
S30100190
12x 250/400 ml-Reagenzgläser (42 mm Durchmesser)
5970.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11775644
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Velp Scientifica™
S30100200
8x 250 ml-Reagenzgläser (42 mm Durchmesser)
5280.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11795644
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Velp Scientifica™
S30100210
20x 250 ml-Reagenzgläser (42 mm Durchmesser)
6995.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Herausragende Zuverlässigkeit
  • Aluminiumblock für absolute Temperaturhomogenität
  • Unübertroffene Leitfähigkeit für schnelle Reaktionen bis zu 450 °C
  • Entspricht dem Standard für gute Laborpraxis
  • Verbrauchsmaterialien in Premium-Qualität
Praktische Funktionalität
  • Sofortige Ergebnisse auf LCD-Display
  • Bis zu 6 Sprachen aus einer großen Auswahl
  • Lieferung aller erforderlichen Teile in einem Paket
  • Sehr kleine Stellfläche Optimierte Auswahl
  • Auswahl an Modellen für unterschiedliche Arbeitslasten:
    • DKL 8 (8 Positionen mit 250-ml-Röhrchen, 42 mm)
    • DKL 12 (12 Positionen mit 250/400-ml-Röhrchen, 42 mm)
    • DKL 20 (20 Positionen mit 250/400-ml-Röhrchen, 42 mm)
    • DKL l42/26 (42 Positionen mit 100-ml-Röhrchen, 26 mm)
Spezifikation
Spezifikation
Aufschlussgerät
50/60 Hz
27,2 Zoll
Epoxid-lackierter Edelstahl
450 °C
Grafische LCD-Anzeige
230 V
690 mm
842 °F
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ Rührwerke für Flüssigleiten mit mittlerer bis hoher Viskosität