Learn More
Velp Scientifica™ Rührwerke für Flüssigleiten mit mittlerer bis hoher Viskosität
BIOPHARMA
Bietet eine hervorragende Temperaturhomogenität, Präzision und Genauigkeit. Die Velp Scientifica™ automatische Kjeldahl-Aufschlusseinheit der Serie DKL wird mit automatischer Hubvorrichtung und automatischer Saugkappe geliefert und ist ein komplettes Paket mit Reagenzgläsern, Probenrack und Tropfschale.
Marke:  Velp Scientifica™ S30100180
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11705654
  • 8355.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Herausragende Zuverlässigkeit
  • Aluminiumblock für absolute Temperaturhomogenität
  • Unübertroffene Leitfähigkeit für schnelle Reaktionen bis zu 450 °C
  • Entspricht dem Standard für gute Laborpraxis
  • Verbrauchsmaterialien in Premium-Qualität
Praktische Funktionalität
  • Sofortige Ergebnisse auf LCD-Display
  • Bis zu 6 Sprachen aus einer großen Auswahl
  • Lieferung aller erforderlichen Teile in einem Paket
  • Sehr kleine Stellfläche Optimierte Auswahl
  • Auswahl an Modellen für unterschiedliche Arbeitslasten:
    • DKL 8 (8 Positionen mit 250-ml-Röhrchen, 42 mm)
    • DKL 12 (12 Positionen mit 250/400-ml-Röhrchen, 42 mm)
    • DKL 20 (20 Positionen mit 250/400-ml-Röhrchen, 42 mm)
    • DKL l42/26 (42 Positionen mit 100-ml-Röhrchen, 26 mm)
Spezifikation
Spezifikation
Aufschlussgerät
50/60 Hz
2300 W
584 mm
230 V, 50/60 Hz, 2300 W
690 mm
Epoxid-lackierter Edelstahl
450 °C
322 mm
Grafische LCD-Anzeige
230 V
23 in.
584 x 322 x 690 mm
27,2 Zoll
42x 100 ml-Reagenzgläser (26 mm Durchmesser)
842 °F
12,7 Zoll
Dokumentation
Brochures
Product Information
Name des Produkts
Velp Scientifica™ Rührwerke für Flüssigleiten mit mittlerer bis hoher Viskosität > Tiefe: 584 mm