Learn More
Velp Scientifica™ Rührwerke für Flüssigleiten mit mittlerer bis hoher Viskosität
Bietet eine hervorragende Temperaturhomogenität, Präzision und Genauigkeit. Die Velp Scientifica™ automatische Kjeldahl-Aufschlusseinheit der Serie DKL wird mit automatischer Hubvorrichtung und automatischer Saugkappe geliefert und ist ein komplettes Paket mit Reagenzgläsern, Probenrack und Tropfschale.
Marke: Velp Scientifica™ S30100200
4737.18 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Herausragende Zuverlässigkeit
- Aluminiumblock für absolute Temperaturhomogenität
- Unübertroffene Leitfähigkeit für schnelle Reaktionen bis zu 450 °C
- Entspricht dem Standard für gute Laborpraxis
- Verbrauchsmaterialien in Premium-Qualität
Praktische Funktionalität
- Sofortige Ergebnisse auf LCD-Display
- Bis zu 6 Sprachen aus einer großen Auswahl
- Lieferung aller erforderlichen Teile in einem Paket
- Sehr kleine Stellfläche Optimierte Auswahl
- Auswahl an Modellen für unterschiedliche Arbeitslasten:
- DKL 8 (8 Positionen mit 250-ml-Röhrchen, 42 mm)
- DKL 12 (12 Positionen mit 250/400-ml-Röhrchen, 42 mm)
- DKL 20 (20 Positionen mit 250/400-ml-Röhrchen, 42 mm)
- DKL l42/26 (42 Positionen mit 100-ml-Röhrchen, 26 mm)
Spezifikation
Aufschlussgerät | |
50/60 Hz | |
1150 W | |
540 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 1150 W | |
690 mm | |
Epoxid-lackierter Edelstahl | |
450 °C | |
210 mm |
Grafische LCD-Anzeige | |
230 V | |
21.3 in. | |
540 x 210 x 690 mm | |
27,2 Zoll | |
8x 250 ml-Reagenzgläser (42 mm Durchmesser) | |
842 °F | |
8.3 in. |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller