Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ VERSA STAR™ pH-Modul mit LogR™
Wählen Sie aus fünf Modulen zur Anpassung der vier Kanäle des Thermo Scientific™ Orion™ VERSA STAR™ pH-Wert-Moduls mit LogR™.
Marke: Thermo Scientific™ VSTAR-LR
Beschreibung
Wählen Sie aus fünf Modulen zur Anpassung der vier Kanäle des Thermo Scientific™ Orion™ VERSA STAR™ pH-Wert-Moduls mit LogR™.
Mit dem pH-/Temperaturmodul können Sie Folgendes durchführen:
- Bis zu Fünf-Punkt-pH-Kalibrierung mit automatischer Erkennung von USA/NIST™ und DIN-Puffern
- Behebung von Kalibrierungsfehlern ohne eine vollständige Neukalibrierung mit Kalibrierungsbearbeitung
Modul mit LogR-Technologie: enthält alle Funktionen des pH-Moduls mit zusätzlichen Vorteilen:
- Die fortschrittlichste Elektrodendiagnostik
- Kein Temperatursensor für temperaturkompensierte pH-Messungen erforderlich
Spezifikation
pH ± 0,002 | |
±0,1 °C | |
Modifizierbare pH-Kalibrierpunkte, rel. mV (RmV), ORP und Temperatur | |
Orion VERSA STAR LogR pH-/ mV-/Temperaturmodul | |
12 x 6 x 9,5 cm (4,7 x 2,4 x 3,8 in.) | |
Versa Star pH/LogR-Messmodul zur Verwendung mit Versa Star Pro Messgeräten zur Messung von pH, mV, relativem mV, ORP und Temperatur mit LogR-Technologie, ATC-Sonde oder manueller Eingabe | |
IP-54 | |
10 pro Kanal mit Kennwortschutz | |
pH -2.000 bis 20.000 | |
± 2000,0 mV | |
5 bis 85 %, nicht kondensierend | |
pH 0,1, 0,01, 0,001 | |
Auswählbar mit schneller, mittlerer, langsamer oder Smart Stability Einstellung, wahlweise deaktivierbar oder automatische Smart Averaging Einstellung | |
41 °F bis 113 °F | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde, automatisch mit pH-Elektrode im LogR-Modus | |
3 Jahre Modulgarantie |
± 0,2 mV oder 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
Sollwert-Alarm, Alarm beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung | |
1 bis 6 | |
pH/LogR-Messmodul | |
BNC (pH), Mini-DIN, 8-polig (Temperatur), Referenz-US-Standardanschluss | |
7.000 pH (einstellbar) | |
pH-Wert, Konzentration über ISE, mV, rel. mV (RmV) oder ORP mit Temperaturmessungen | |
Orion VERSA STAR pH-/LogR/mV-/RmV/ORP-/Temperaturmodul | |
pH-Elektrode, ATC-Sonde, REDOX-Elektrode, Referenzelektrode - separat erhältlich | |
±2000,0mV | |
0,1 mV | |
23° bis 221°F | |
-5 bis +105°C | |
5 bis 45 °C | |
0,5 lb. | |
0,2 kg |
Videos
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level