Learn More
Memmert™ Feuchtekammer HCP
Ideal für Umweltprüfungen, Umweltsimulationen, beschleunigte Lebensdauertests sowie 85/85-Tests.
Marke: Memmert™ HCP50
6997.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Komfortabel, zuverlässig und sicher – diese drei Wörter beschreiben die Memmert Feuchtigkeitskammer HCP.
- Modellgrößen: 50, 105, 150, 240
- Temperatureinstellbereich: 18°bis 90 °C
- Feuchtigkeitseinstellbereich: 20 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
- Rundum-Heizsystem: absolut homogene Temperaturverteilung durch das 6-Seiten-Heizsystem
- Modellvariante: TwinDISPLAY (intuitive Steuerung)
- AtmoCONTROL Software auf einem USB-Stick zum Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port
- Einstellbare Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Lüfterdrehzahl, Luftklappenstellung, Programmzeit, Zeitzonen, Sommer-/Winterzeit
- Die aktive Mikroprozessorsteuerung zur Befeuchtung und Entfeuchtung (20 – 95 % relative Luftfeuchtigkeit) sorgt für eine ideale Homogenität von Temperatur, Feuchtigkeit und kurzen Erholzeiten nach dem Öffnen der Tür
- Feuchtigkeitsversorgung mit destilliertem Wasser aus externem Tank durch selbstansaugende Pumpe
- AutoSAFETY: zusätzlich integrierter Über- und Untertemperatur-Monitor
- Zuverlässig und ausfallsicher, auch nach jahrelangem Dauerbetrieb
Die Feuchtigkeitskammer HCP gewährleistet eine ideale Homogenität von Temperatur, Feuchtigkeit sowie kurze Erholzeiten nach dem Öffnen der Tür. Die Kammer ist praktisch wartungsfrei und garantiert absolute Zuverlässigkeit und Sicherheit.
Alle Memmert Feuchtigkeitskammern HCP werden mit einem TwinDISPLAY geliefert.
TwinDISPLAY bietet maximalen Komfort für komplexe Prozesse. Wenn die Anwendung herausragende Präzision und Zuverlässigkeit in Verbindung mit intuitiver Bedienung und doppeltem Übertemperaturschutz einschließlich visuellem Alarm erfordert, bieten die TwinDISPLAY Modelle die erforderliche Funktionalität, Komfort und Sicherheit. Über die intuitive Steuerung und die AtmoCONTROL-Protokollierungssoftware können auch komplexe Prozesse schnell und einfach programmiert werden. Mehrfacher Übertemperaturschutz, optische und akustische Alarme sowie das mögliche Senden einer automatischen Alarmmeldung an eine oder mehrere E-Mail-Adressen lassen Zeit für Dinge, die wirklich wichtig sind.
Spezifikation
0,1 °C | |
15 kg | |
Nein | |
Ethernet- und USB-Schnittstellen | |
Edelstahl (304/1,4301) | |
Edelstahl | |
Netzkabel mit Stecker (deutscher Typ) | |
18°bis 90 °C | |
2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY) | |
Geeignet für Umwelttests, Umweltsimulationen, beschleunigte Lebensdauertests und 85/85-Tests gemäß IEC 60068-2-67 und IEC 60068-2-78. | |
0,5 % rF | |
2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY) | |
Feuchtigkeitszufuhr mit Wasser (nur für entmineralisiertes Wasser mit einer Leitfähigkeit von 5 bis 10 µS/cm und einem pH-Wert zwischen 5 und 7; aus einem externen Tank) über eine selbstansaugende Pumpe | |
75 kg | |
1 | |
Feuchtkammer | |
Je 1 | |
Edelstahl | |
Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler | |
±0,1 °C | |
3 Jahre | |
521 mm | |
559 mm | |
795 mm | |
521 mm | |
74 kg | |
115/230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Akustisch und visuell | |
DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010 | |
TwinDISPLAY. Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler | |
56 l | |
Keine Beleuchtung | |
5 | |
20 bis 95% RH | |
Feuchtkammer | |
Vollständig isolierte Edelstahltür | |
Edelstahl | |
Aktive Mikroprozessorsteuerung für die Be- und Entfeuchtung | |
20 bis 95% | |
Vollisolierte Edelstahltür mit 2-Punktverriegelung (Drucktürverschluss) | |
Gehäuse HCP50 | |
40 mm Strahlteilerdurchmesser | |
AtmoCONTROL Software auf einem USB-Stick zum Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port | |
Temperaturfühler 2 Pt100 Sensoren DIN-Klasse A | |
Die Geräte müssen aufrecht transportiert werden | |
2 Pt100 Klasse A in 4-Leiterschaltung | |
Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage | |
330 x 400 x 425 mm | |
330 mm | |
400 mm | |
425 mm | |
330 mm | |
55 kg | |
115/230 V |