Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star T910 pH-Titrator und Kits
BIOPHARMA
Wir haben unsere elektrochemische Kerntechnologie in ein hochmodernes Dosiersystem integriert, um den Orion Star T910 pH-Titrator zu entwickeln, ein modernes, vereinfachtes automatisiertes System, mit dem Sie Titrationen einfacher, zuverlässiger und reproduzierbarer durchführen können als manuell.
Marke:  Thermo Scientific™
3102.94 EUR gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15871282
  • 3266.25 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Orion Star T910 pH-Titrator eignet sich für spezielle Säure-Basen-Titrationen, einschließlich des titrierbaren Säuregehalts von Fruchtsäften und Weinen, des Säuregehalts von Lebensmitteln, der Alkalität von Wasserproben, des Säuregehalts und der Alkalität von Konsumgütern, der Gesamtsäurezahl (TAN) und der Gesamtbasenzahl (TBN). Die Titrationsverfahren umfassen Äquivalenzpunkt-Titrationen und voreingestellte pH-Endpunkt-Titrationen für die vielseitige Probenanalyse. Koppeln Sie die Titrator-Option mit beliebigen unserer Premium ROSS pH-Elektroden, oder wählen Sie eines unserer vorkonfigurierten Titrator- und Elektroden-Kits, um einen gebündelten Rabatt zu erhalten.
•Genaue und reproduzierbare Ergebnisse: Die Automatisierung des Titrations-Arbeitsablaufs ermöglicht es, die Analyse jedes Mal mit den gleichen Einstellparametern und Berechnungen durchzuführen
•Kürzere Rüstzeit: Einmaliges Einrichten und Speichern von Elektrode, Titrationsmittel und Titrationsparametern anhand von Methoden
•Verbesserter Labordurchsatz: Starten Sie die Titration, und lassen Sie das Gerät unbeaufsichtigt laufen
•Reduzierte Kosten und Ausfallzeiten: Leicht austauschbare Titratorteile minimieren wartungsbedingte Ausfallzeiten; gleichzeitig senken langlebige Elektroden die Betriebskosten
•Sicheres Dokumentieren der Testergebnisse: Sehen Sie sich die Ergebnisse live, in der zusammenfassenden Tabelle und innerhalb des 100-Punkte-Datenprotokolls an
•Anwendungsdatenbank: Getestete und validierte vorprogrammierte Methoden können auf Ihren Titrator geladen werden
•Der Standard ROSS Kit mit der 8102BNUWP ROSS Ultra pH-Elektrode und der 927007MD ATC-Temperatursonde aus Edelstahl ist ideal für die meisten Standard-pH-Titrationen und insbesondere für voreingestellte Endpunkt-Titrationen, die die Temperatur einschließen
•Der ROSS Sure-Flow Kit mit 8172BNWP ROSS Sure-Flow pH-Elektrode ist für anspruchsvolle Proben, die Standard-pH-Elektroden verstopfen können oder die eine schnell fließende Verbindung vom Hülsentyp benötigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion Star T910 pH-Titrator und Kits >