Learn More
Novus Biologicals™ Fluorescent Particle Array (Carboxyl, 9 peaks) Kit
Used to develop assays for allergy testing, autoimmune diseases, cardiac markers, cytokine detection, endocrine markers, infectious disease markers, isotyping, genotyping, kinase and phosphorylated protein activity, metabolic markers, and tissue typing
Marke: Novus Biologicals™ NBP3-18593
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Store at 4°C. Do not freeze. | |
Deionized water | |
9 x 1 mL |
Flow Cytometry | |
0.02% Sodium Azide |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Fluorescent Particle Array (Carboxyl, 9 peaks) Kit > 9 x 1 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur