Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star T910 pH-Titrator und Kits
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7113366
Click to view available options
Typ:
Säuren-/Basen-Titrator
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15871282
Marke: Thermo Scientific™ START9100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wir haben unsere elektrochemische Kerntechnologie in ein hochmodernes Dosiersystem integriert, um den Orion Star T910 pH-Titrator zu entwickeln, ein modernes, vereinfachtes automatisiertes System, mit dem Sie Titrationen einfacher, zuverlässiger und reproduzierbarer durchführen können als manuell.
Der Orion Star T910 pH-Titrator eignet sich für spezielle Säure-Basen-Titrationen, einschließlich des titrierbaren Säuregehalts von Fruchtsäften und Weinen, des Säuregehalts von Lebensmitteln, der Alkalität von Wasserproben, des Säuregehalts und der Alkalität von Konsumgütern, der Gesamtsäurezahl (TAN) und der Gesamtbasenzahl (TBN). Die Titrationsverfahren umfassen Äquivalenzpunkt-Titrationen und voreingestellte pH-Endpunkt-Titrationen für die vielseitige Probenanalyse. Koppeln Sie die Titrator-Option mit beliebigen unserer Premium ROSS pH-Elektroden, oder wählen Sie eines unserer vorkonfigurierten Titrator- und Elektroden-Kits, um einen gebündelten Rabatt zu erhalten.
•Genaue und reproduzierbare Ergebnisse: Die Automatisierung des Titrations-Arbeitsablaufs ermöglicht es, die Analyse jedes Mal mit den gleichen Einstellparametern und Berechnungen durchzuführen
•Kürzere Rüstzeit: Einmaliges Einrichten und Speichern von Elektrode, Titrationsmittel und Titrationsparametern anhand von Methoden
•Verbesserter Labordurchsatz: Starten Sie die Titration, und lassen Sie das Gerät unbeaufsichtigt laufen
•Reduzierte Kosten und Ausfallzeiten: Leicht austauschbare Titratorteile minimieren wartungsbedingte Ausfallzeiten; gleichzeitig senken langlebige Elektroden die Betriebskosten
•Sicheres Dokumentieren der Testergebnisse: Sehen Sie sich die Ergebnisse live, in der zusammenfassenden Tabelle und innerhalb des 100-Punkte-Datenprotokolls an
•Anwendungsdatenbank: Getestete und validierte vorprogrammierte Methoden können auf Ihren Titrator geladen werden
•Der Standard ROSS Kit mit der 8102BNUWP ROSS Ultra pH-Elektrode und der 927007MD ATC-Temperatursonde aus Edelstahl ist ideal für die meisten Standard-pH-Titrationen und insbesondere für voreingestellte Endpunkt-Titrationen, die die Temperatur einschließen
•Der ROSS Sure-Flow Kit mit 8172BNWP ROSS Sure-Flow pH-Elektrode ist für anspruchsvolle Proben, die Standard-pH-Elektroden verstopfen können oder die eine schnell fließende Verbindung vom Hülsentyp benötigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit (mV) ±0.2 mV
Bürettenfunktionen Automatische Spülzyklen zum Spülen und zur Abgabe diskreter Volumen mit Stufenlos-Option; übertrifft
Verfügbare Funktionen Probentitration, Standardisierung des Titrationsmittels, Kalibrierung und direkte Messung
Genauigkeit (pH) ± 0.002 pH
Genauigkeit (Temperatur) ±0.2 °C
Alarmausgang Benachrichtigungen über Abschluss des Titrationszyklus, maximales Volumen des Titrationsmittels, volles Datenprotokoll, fällige Kalibrierung, Wartungsaufforderung
Hintergrundbeleuchtungsoption Ja, einstellbar
Optionen für Blindwert Fester oder variabler Wert bei der Titration
Bürettengrößen 10 ml, 20 ml (mitgeliefert) oder 50 ml
Kalibrierung pH-Wert und Temperatur
Kalibrierpunkte (pH) 1 bis 5
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV 3-in-1, FCC, EN/EIC61326-1, IEC 61010
Kanäle 1
Zyklen pro Titrationslauf 1 bis 5 Zyklen, Option zum Ausschluss von Zyklusergebnissen aus den Durchschnittsergebnissen und RSD-Berechnungen
Angaben zur Datenverwaltung Export des Datenprotokolls als CSV- oder PDF-Datei, Kurz- oder Langform
Datenpunkte Jeweils 100 Datensätze: Probentitration, Standardisierung des Titrationsmittels, Kalibrierung und direkte Messung
Beschreibung Orion Star T910 pH-Titrator ohne Elektrode
Displaytyp Kapazitiver 5,7-Zoll-Farb-Touchscreen, Auflösung 640 x 480
Typ Säuren-/Basen-Titrator
Äquivalenzpunkte 1 bis 2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säuren-Basen-Titrationen, einschließlich titrierbarem Säuregehalt von Säften und Weinen, Säuregehalt von Lebensmitteln, Alkalität von Wasserproben, Säure und Alkalität von Konsumgütern, Gesamtsäurezahl (TAN) und Gesamtbasenzahl (TBN)
Enthält 20 ml-Bürette, Rührersonde, Dispensersonde, Standard-Schlauchkit, 1 l-Kunststoffflasche, GL38 Flaschenverschluss mit zwei Anschlüssen, Trocknungsröhrchen, Computerkabel, Dokumente auf USB-Laufwerk, 110–240 V Stromversorgung
Eingänge BNC-Anschluss (pH-Elektrode), Stiftanschluss (Referenzelektrode), 8-poliger MiniDIN-Anschluss (ATC-Temperatursonde), Eingang für Rührer (Rührersonde)
IP-Schutzart IP 51
Sprachen Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch
Material ABS-Kunststoff
Hauptspeicher Nicht flüchtiger Speicher speichert Protokolle und Einstellungen
Verfahren Bis zu 10 Methoden mit optionalem Passwortschutz; Import/Export-Methoden über USB-Stick
Modell Orion Star T910
Ausgänge 3 USB-Anschlüsse für Drucker, USB-Stick und Verbindungen für die Computersoftware
Präzision 0,5 % RSD, abhängig von den Umgebungs- und Handhabungsbedingungen
Voreingestellte Endpunkte 1 bis 3
Sondentyp pH-Elektrode, Halbzellen-Referenzelektrode, ATC-Temperatursonde, Rührersonde
Bereich (mV) -2000,0 bis +2000,0 mV
Bereich (pH) -2 bis 20
Bereich relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 85%, nicht kondensierend
Auflösung Der Bürettenantrieb verfügt über eine fortschrittliche Mikroschritt-Technologie, die 25.600 Mikroschritte pro Motorumdrehung zur reibungslosen und präzisen Positionierung der Bürette ermöglicht (über 2 Millionen Mikroschritte über den vollen Hubbereich der Bürette)
Auflösung (mV) 0.1 mV
Auflösung (pH) 0,001, 0,01, 0,1 (vom Anwender wählbar)
Auflösung (Temperatur) 0.1 °C
Proben-ID Automatisch fortlaufend, manuell oder abgeschaltet
Rührersondengeschwindigkeiten 5 vom Benutzer wählbare Geschwindigkeiten (250 bis 3700 U/min)
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 41 bis 104 °F
Betriebstemperatur (metrisch) 5 °C bis 40 °C
Temperaturfühlerkalibrierung Optionale 1-Punkt-Offset-Kalibrierung
Temperaturbereich (metrisch) -5,0 °C° bis +100,0 °C°
Temperaturwahl Manuell oder automatisch
Datum und Uhrzeit Ja, mit nicht flüchtiger Pufferbatterie
Titrantenbestimmung Standardisierte Titration oder manuelle Eingabe der Konzentration
Titrationsregelung Routinemäßig, schnell, sorgfältig oder benutzerdefiniert
Einrichtungsassistent für Titration Ja, startet einen neuen Titrations-Arbeitsablauf
Verfahren der Titration Äquivalenzpunkt oder voreingestellter Endpunkt
Titrationsarten Direkt- oder Rücktitration
Aktualisierbare Firmware Ja, mit USB-Stick
Gewährleistung 1 Jahre Austauschgarantie
Abmessungen (L x B x H) 10 in x 16 in x 14 in; 25.4 cm x 40.6 cm x 35.6 cm
Elektrische Anforderungen 100–240 V, 50/60 Hz