Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ nachfüllbare pH/ATC-Kombinationselektrode, wasserdichter BNC-Anschluss, 8-poliger MiniDIN-Anschluss, Kabellänge 1 m
Messen Sie biologische Medien, Pharmazeutika, Lebensmittel und mehr mit Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Refillable pH/ATC Triode™ Kombinationselektroden.
351.92 € - 413.06 €
Spezifikation
Diaphragma | Glasfaser |
---|---|
Material | Epoxidschaft |
pH-Bereich | 0 bis 14 |
Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
Typ | pH/ATC-Kombinationselektrode |
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Länge (metrisch) Kabel | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Länge (metrisch) Kabel | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10206993
|
Thermo Scientific™
8157BNUMD |
Wasserfester BNC-Anschluss, 8-poliger MiniDIN-Anschluss | 1 m | Messgeräte der Serien Thermo Scientific Orion Versa Star, Star A und Dual Star |
413.06 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10430085
|
Thermo Scientific™
8157UWMMD |
BNC Waterproof, 8-pin MiniDIN | 3 m | Orion Versa Star, Star A and Dual Star Meters | N/A | N/A | N/A | |||||
15532405
|
Thermo Scientific™
8157BNURCA |
Wasserdichter BNC-Anschluss, RCA-Anschluss | 1 m | Mettler Toledo pH-Messgeräte, Serien Five und Seven |
374.87 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Messen Sie biologische Medien, Pharmazeutika, Lebensmittel und mehr mit Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Refillable pH/ATC Triode™ Kombinationselektroden.Ideal für jede Anwendung geeignet, bei der die Proben durch die Verwendung von Referenzelektroden aus Metall kontaminiert werden könnten.Die ROSS Ultra pH-/ATC-Elektroden bieten mehr Flexibilität, Genauigkeit und Präzision für Ihre Anforderungen an pH-Messungen.Mit eingebauten Temperaturfühlern sind diese Elektroden eine praktische Lösung für Ihre routinemäßigen Probenmessungen.Mit einer hervorragender Stabilität und Drift sowie einer zweijährigen Austauschgarantie.
Messung von pH-Wert und Temperatur mit einer Elektrode
Mit den nachfüllbaren Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ pH/ATC Triode™ Kombinationselektroden mit Epoxidharzschaft lassen sich biologische Medien, Pharmazeutika, Lebensmittel und weitere Stoffe messen. Sie eignen sich optimal für Anwendungsbereiche, bei denen der Einsatz metallischer Referenzelektroden zu einer Probenkontamination führen würde. ROSS Ultra Elektroden gewährleisten optimale Leistung bei wiederholten Temperaturschwankungen. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität und geringe Abweichung aus und verfügen über eine Ersatzgarantie für zwei Jahre.
Die Unversehrtheit der Proben bleibt selbst in TRIS-Puffern erhalten; ROSS Elektroden mit Doppel-Diaphragma enthalten kein Silber, das sich mit den biologischen Proben verbinden könnte. Dank ihrer integrierten Temperaturfühler stellen diese Elektroden eine praktische Lösung für Routinemessungen von Proben dar.
Geeignet für Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™, Thermo Scientific™ Orion Star™ A, und Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™ Messgeräte sowie Mettler Toledo™ pH-Messgeräte.
Zielmärkte:
- Pharmazie/Biopharmazie
- Lebensmittelproduktion
- Bildungseinrichtungen/Behörden
- Umwelttechnik
Anwendungsbereiche:
- Qualitätssicherung
- Forschung
- Allgemeine Anwendungen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Spezifikation
Glasfaser | |
0 bis 14 | |
pH/ATC-Kombinationselektrode | |
ROSS | |
0,03 pH für Puffer mit automatischer Temperaturkompensierung | |
2 Jahre | |
12 mm |
Epoxidschaft | |
0 °C bis 100 °C | |
3 M KCl Orion ROSS Elektroden-Fülllösung, 810007) | |
7 | |
0,01 | |
120 mm |