Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ nachfüllbare pH/ATC-Kombinationselektrode, wasserdichter BNC-Anschluss, 8-poliger MiniDIN-Anschluss, Kabellänge 1 m
Messen Sie biologische Medien, Pharmazeutika, Lebensmittel und mehr mit Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Refillable pH/ATC Triode™ Kombinationselektroden.
Marke: Thermo Scientific™ 8157BNUMD
268.49 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Messen Sie biologische Medien, Pharmazeutika, Lebensmittel und mehr mit Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Refillable pH/ATC Triode™ Kombinationselektroden.Ideal für jede Anwendung geeignet, bei der die Proben durch die Verwendung von Referenzelektroden aus Metall kontaminiert werden könnten.Die ROSS Ultra pH-/ATC-Elektroden bieten mehr Flexibilität, Genauigkeit und Präzision für Ihre Anforderungen an pH-Messungen.Mit eingebauten Temperaturfühlern sind diese Elektroden eine praktische Lösung für Ihre routinemäßigen Probenmessungen.Mit einer hervorragender Stabilität und Drift sowie einer zweijährigen Austauschgarantie.
Messung von pH-Wert und Temperatur mit einer Elektrode
Mit den nachfüllbaren Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ pH/ATC Triode™ Kombinationselektroden mit Epoxidharzschaft lassen sich biologische Medien, Pharmazeutika, Lebensmittel und weitere Stoffe messen. Sie eignen sich optimal für Anwendungsbereiche, bei denen der Einsatz metallischer Referenzelektroden zu einer Probenkontamination führen würde. ROSS Ultra Elektroden gewährleisten optimale Leistung bei wiederholten Temperaturschwankungen. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität und geringe Abweichung aus und verfügen über eine Ersatzgarantie für zwei Jahre.
Die Unversehrtheit der Proben bleibt selbst in TRIS-Puffern erhalten; ROSS Elektroden mit Doppel-Diaphragma enthalten kein Silber, das sich mit den biologischen Proben verbinden könnte. Dank ihrer integrierten Temperaturfühler stellen diese Elektroden eine praktische Lösung für Routinemessungen von Proben dar.
Geeignet für Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™, Thermo Scientific™ Orion Star™ A, und Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™ Messgeräte sowie Mettler Toledo™ pH-Messgeräte.
Zielmärkte:
- Pharmazie/Biopharmazie
- Lebensmittelproduktion
- Bildungseinrichtungen/Behörden
- Umwelttechnik
Anwendungsbereiche:
- Qualitätssicherung
- Forschung
- Allgemeine Anwendungen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Spezifikation
Orion ROSS Ultra Triode pH/ATC-Kombinationselektroden, nachfüllbar, mit BNC- und 8-poligem MiniDIN-Anschluss und 1 m langem Kabel | |
Glasfaser | |
0 bis 14 | |
pH/ATC-Kombinationselektrode | |
Messgeräte der Serien Thermo Scientific Orion Versa Star, Star A und Dual Star | |
7 | |
0,01 | |
2 Jahre | |
1 m |
Wasserfester BNC-Anschluss, 8-poliger MiniDIN-Anschluss | |
Epoxidschaft | |
0 °C bis 100 °C | |
3 M KCl Orion ROSS Elektroden-Fülllösung, 810007) | |
ROSS | |
0,03 pH für Puffer mit automatischer Temperaturkompensierung | |
TRIS, Sulfide, oder Proteine | |
120 mm | |
12 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
21Stunden
9Minuten
13Sekunden
11 -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31