Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ nachfüllbare pH/ATC-Kombinationselektrode, wasserdichter BNC-Anschluss, 8-poliger MiniDIN-Anschluss, Kabellänge 1 m
Beschreibung
Messen Sie biologische Medien, Pharmazeutika, Lebensmittel und mehr mit Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Refillable pH/ATC Triode™ Kombinationselektroden.Ideal für jede Anwendung geeignet, bei der die Proben durch die Verwendung von Referenzelektroden aus Metall kontaminiert werden könnten.Die ROSS Ultra pH-/ATC-Elektroden bieten mehr Flexibilität, Genauigkeit und Präzision für Ihre Anforderungen an pH-Messungen.Mit eingebauten Temperaturfühlern sind diese Elektroden eine praktische Lösung für Ihre routinemäßigen Probenmessungen.Mit einer hervorragender Stabilität und Drift sowie einer zweijährigen Austauschgarantie.
Messung von pH-Wert und Temperatur mit einer Elektrode
Mit den nachfüllbaren Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ pH/ATC Triode™ Kombinationselektroden mit Epoxidharzschaft lassen sich biologische Medien, Pharmazeutika, Lebensmittel und weitere Stoffe messen. Sie eignen sich optimal für Anwendungsbereiche, bei denen der Einsatz metallischer Referenzelektroden zu einer Probenkontamination führen würde. ROSS Ultra Elektroden gewährleisten optimale Leistung bei wiederholten Temperaturschwankungen. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität und geringe Abweichung aus und verfügen über eine Ersatzgarantie für zwei Jahre.
Die Unversehrtheit der Proben bleibt selbst in TRIS-Puffern erhalten; ROSS Elektroden mit Doppel-Diaphragma enthalten kein Silber, das sich mit den biologischen Proben verbinden könnte. Dank ihrer integrierten Temperaturfühler stellen diese Elektroden eine praktische Lösung für Routinemessungen von Proben dar.
Geeignet für Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™, Thermo Scientific™ Orion Star™ A, und Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™ Messgeräte sowie Mettler Toledo™ pH-Messgeräte.
Zielmärkte:
- Pharmazie/Biopharmazie
- Lebensmittelproduktion
- Bildungseinrichtungen/Behörden
- Umwelttechnik
Anwendungsbereiche:
- Qualitätssicherung
- Forschung
- Allgemeine Anwendungen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Orion ROSS Ultra Refillable pH/ATC Triode Combination Electrodes with a BNC and 8-pin MiniDIN Connector and 3 meter cable |
| Anschlusstypen | BNC (Wasserdicht),8-polig, Mini-DIN, 8-pin Mini-DIN |
| Diaphragma | Glasfaser |
| Material | Epoxidschaft |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
| Typ | pH/ATC-Kombinationselektrode |
| Art der Fülllösung | 3 M KCl Orion ROSS Elektroden-Fülllösung, 810007) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Orion Versa Star, Star A and Dual Star Meters |
| Internes Bezugssystem | ROSS |
| Mehr anzeigen |