Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH-Pufferflaschen
Führen Sie präzise, reproduzierbare Kalibrierungen von pH-Werten mit den farbcodierten Pufferflaschen durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 911060
52.90 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10136470
  • 55.68 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit farbcodierten Thermo Scientific™ Orion™ pH-Pufferflaschen können Sie genaue und reproduzierbare pH-Kalibrierungen durchführen. Die Flaschen mit pH-Pufferlösung mit den pH-Werten 4.01, 5.00, 7.00 und 10.01 sind zum Gewährleisten einer einfachen Handhabung farbcodiert. Alle Orion pH-Puffer sind auf NIST™ rückführbare Standard-Referenzmaterialien.
Auf den Etiketten aller Orion™ pH-Pufferflaschen sind pH-/Temperaturtabellen für präzise Kalibrierungen und die NIST™-Rückverfolgbarkeit abgebildet. Hergestellt nach ISO 9000-Qualitätsstandards.
Farbcodierungen der Pufferlösungen:
  • Die Pufferlösung pH 4,01 ist pink
  • Die Pufferlösung pH 5,00 ist orange
  • Die Pufferlösung pH 7,00 ist gelb
  • Die Pufferlösung pH 10,01 ist blau
Die Pufferlösungen sind in 475 ml-Flaschen, als tragbarer 5er-Pack mit 5 x 60 ml-Flaschen (5 x 2 oz.), praktischen All-in-One-Pufferkits, 19 l (5 Gallonen) Containern und Einwegbeutel lieferbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
pH Buffer, bottles
Orion pH 10.01 buffer, color-coded blue, 5x60mL bottles
pH -Messgerät und Elektrode
Flüssigkeit
Pufferlösung
Flasche
Blau
für präzise, reproduzierbare pH-Kalibrierungen
10.01 ± 0.02 pH
5 x 60 mL
Wasser, Natriumbikarbonat, Methylparaben, FD & C Blau Nr. 1, Natriumkarbonat
Yes
Dokumentation
Application Notes
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerCR2B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2024 Catalog Number911060
ChargennummerCR1B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2024 Catalog Number911060
ChargennummerCP2A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2024 Catalog Number911060
ChargennummerCX2A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number911060
ChargennummerCU2A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number911060
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ pH-Pufferflaschen > Puffer pH-Wert 10,01, blau farbkodiert, 5 x 60 ml
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.