Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Fülllösung für pH-Elektroden
Verwenden Sie für pH-Elektroden und Referenzelektroden Thermo Scientific™ Orion™ Fülllösung für pH-Elektroden.
Marke: Thermo Scientific™ 810007
105.79 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Orion Fülllösung für pH-Elektroden und Referenzelektroden. Versand in fünf 2 Unzen- (5 x 60 ml)-Flaschen.
Klicken Sie bitte hier, um das umfassendste, aktuellste MSDS und Dateien mit Analysezertifikaten für Thermo Scientific™ Orion Lösungen herunterzuladen
- Die ROSS™ Fülllösung (810007) darf nur mit ROSS™ und ROSS Ultra™ pH-Elektroden verwendet werden, um eine Beschädigung der ROSS-Elektroden zu verhindern
- Wenn die Single-Junction-Referenzelektrode (900100) oder die Double-Junction-Referenzelektrode (900200) mit Orion ionenselektiven Elektroden (ISE) verwendet werden, kann die empfohlenen ISE-Fülllösung aus dem ISE-Benutzerhandbuch entnommen werden
Spezifikation
Fülllösung für ROSS Ultra, ROSS, PerpHecT ROSS Elektroden | |
Fülllösungen für pH-Elektroden | |
Fünf 2 oz. (5 x 60 ml) Flaschen |
pH-Elektroden und Referenzelektroden (zur Vermeidung von Schäden nur ROSS Fülllösung mit ROSS Elektroden verwenden) | |
Elektroden-Fülllösung mit Netzmittel, Ross Fülllösung | |
60 ml |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
39Stunden
16Minuten
7Sekunden
24
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.