Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Fluoridelektroden
Diese Fluorid-Elektroden messen freie Fluorid-Ionen in wässrigen Lösungen schnell, einfach, genau und kostengünstig.
751.01 € - 877.37 €
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) Körper | 0,51 in. |
---|---|
Durchmesser (metrisch) Körper | 13 mm |
Art der Fülllösung | 900061 (9609BNWP und 960900), 900001 mit Referenzelektrode mit Einzel-Diaphragma 900100 (9409BN, 9409SC und 940900) |
Länge (angloamerikanisch) | 4.33 in. |
Länge (angloamerikanisch) Kabel | 39 in. |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10769161
|
Thermo Scientific™
9409BN |
Festkörper, Halbzelle | Ein BNC-Adapter ist für dieses Produkt als einmaliger Kauf erforderlich. Bestellnummer: 13-641-890 |
779.88 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10663951
|
Thermo Scientific™
9409SC |
Feststoff, Halbzelle | Schraubverschluss |
751.01 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10374141
|
Thermo Scientific™
9609BNWP |
Ionplus Sure-Flow Festkörper-Kombinationselektrode | BNC, wasserdicht |
877.37 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10773636
|
Thermo Scientific™
93065 |
Ionplus Sure-Flow Festkörper-Kombinationselektrode | BNC, wasserdicht | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Orion™ Fluorid-Elektroden messen freie Fluoridionen in wässrigen Lösungen schnell, einfach, genau und kostengünstig. Das Thermo Scientific™ Sure-Flow ™ Diaphragma ermöglicht ein leichtes Reinigen und ist zudem bei schwierigen Proben einfach zu handhaben. Für die Halbzellenelektrode ist eine separate Referenzelektrode erforderlich. Wir empfehlen die Referenzelektrode 900100 für die Verwendung mit den Halbzellenelektroden 9409BN und 9409SC.
Gewährleistung: 12 Monate ab Kaufdatum durch den Kunden oder 18 Monate ab Lieferdatum durch den Verkäufer, je nachdem, was eher eintrittSpezifikation
0,51 in. | |
900061 (9609BNWP und 960900), 900001 mit Referenzelektrode mit Einzel-Diaphragma 900100 (9409BN, 9409SC und 940900) | |
39 in. | |
1 m | |
Kontinuierlich:32 bis 176 °F; periodisch:32 bis 212 °F | |
Kontinuierlich: 0 °C bis 80 °C; Intermittierend: 0 bis 100 °C |
13 mm | |
4.33 in. | |
110 mm | |
Epoxid | |
ISE-Messgeräte | |
Yes |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.