Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Fluoridelektroden
Diese Fluorid-Elektroden messen freie Fluorid-Ionen in wässrigen Lösungen schnell, einfach, genau und kostengünstig.
Marke:  Thermo Scientific™ 9609BNWP
712.05 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10374141
  • 877.37 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Orion™ Fluorid-Elektroden messen freie Fluoridionen in wässrigen Lösungen schnell, einfach, genau und kostengünstig. Das Thermo Scientific™ Sure-Flow ™ Diaphragma ermöglicht ein leichtes Reinigen und ist zudem bei schwierigen Proben einfach zu handhaben. Für die Halbzellenelektrode ist eine separate Referenzelektrode erforderlich. Wir empfehlen die Referenzelektrode 900100 für die Verwendung mit den Halbzellenelektroden 9409BN und 9409SC.
Die Messung von Fluorid in Trinkwasser mit einer ionenselektiven Elektrode ist eine zugelassene ASTM-Methode: ASTM D 1179 – Bei der Fluorid-Kombinationselektrode ist eine separate Referenzelektrode nicht erforderlich. Dadurch ist sie sehr gut für kleine Probenvolumina geeignet.
  • Frei fließender Sure-Flow-Übergang gewährleistet stabile, driftfreie Potenziale
  • In Situationen, wo herkömmliche Diaphragmen verstopfen, kann das Sure-Flow-Diaphragma durch Drücken auf die Kappe einfach geöffnet und gereinigt werden.
  • Die Fluorid-Halbzelle, zusammen mit der Orion 900100 Einzeldiaphragma-Referenzelektrode verwendet, bietet die Vorteile eines Sure-Flow-Diaphragmas:
    • Katalognummern der Kalibrierstandards: 940906 – 0,1 M NaF; 940907 – 100 ppm F; 040906 – 1 ppm F mit TISAB II; 040907 – 2 ppm F mit TISAB II; 940908 – 10 ppm F mit TISAB II
    • Erforderliche ISA Katalognummer: 940909 – TISAB II; 940911 – TISAB III
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
BNC, wasserdicht
0,51 in.
900061 (9609BNWP und 960900), 900001 mit Referenzelektrode mit Einzel-Diaphragma 900100 (9409BN, 9409SC und 940900)
4.33 in.
110 mm
Epoxid
ISE-Messgeräte
Ionenselektive Kombinationselektrode
Combination Ion Selective Electrode
Ionplus Sure-Flow Festkörper-Kombinationselektrode
13 mm
Sure-Flow Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für stabile, driftfreie Potenziale
39 in.
1 m
Kontinuierlich: 32 bis 176 °F (Umgebungstemperatur) 32 ° bis 212 °F
Kontinuierlich: 0 °C bis 80 °C; Intermittierend: 0 bis 100 °C
1 x 10-6 M to saturated 0.02 ppm to saturated
Yes
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    27
    Stunden
    9
    Minuten
    59
    Sekunden
    33
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab Essentials
    Aktionscode25721
    Gültig bis zum2025-05-01
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ Fluoridelektroden > Modell 9609BNWP, Fluorid-Kombinationselektrode
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.