Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ BOD-Adapter für polarographische Gelöstsauerstoff-Sonde
Tragen Sie mit den Thermo Scientific™ Orion™ BOD Adaptern für polarographische Sonden für gelösten Sauerstoff zu einer ordnungsgemäßen und optimalen Sondenleistung bei.
160.00 € - 174.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Orion Sonde für gelösten Sauerstoff (Labor oder vor Ort) |
---|---|
Typ | BSB-Adapter |
Enthält | Rührtrichter und Elektrodenadapter-Hülle |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11798236
|
Thermo Scientific™
080160 |
BSB-Adapter |
174.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11708246
|
Thermo Scientific™
080360 |
Zur Verwendung mit 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 083005A, 083010A, 083005 |
160.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Tragen Sie mit Thermo Scientific™ Orion™ BOD Adaptern für polarographische Sonden für gelösten Sauerstoff zu einer ordnungsgemäßen und optimalen Sondenleistung bei. Im Lieferumfang der Adapter sind Rührtrichter und Elektrodenadapter-Hülse für BOD-Flaschen enthalten.
Garantie: Direkt aus der Verpackung.
Spezifikation
Orion Sonde für gelösten Sauerstoff (Labor oder vor Ort) | |
BSB-Adapter | |
Rührtrichter und Elektrodenadapter-Hülle |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.