Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ BOD-Adapter für polarographische Gelöstsauerstoff-Sonde
Tragen Sie mit den Thermo Scientific™ Orion™ BOD Adaptern für polarographische Sonden für gelösten Sauerstoff zu einer ordnungsgemäßen und optimalen Sondenleistung bei.
Marke: Thermo Scientific™ 080360
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Tragen Sie mit Thermo Scientific™ Orion™ BOD Adaptern für polarographische Sonden für gelösten Sauerstoff zu einer ordnungsgemäßen und optimalen Sondenleistung bei. Im Lieferumfang der Adapter sind Rührtrichter und Elektrodenadapter-Hülse für BOD-Flaschen enthalten.
Garantie: Direkt aus der Verpackung.
Spezifikation
Zur Verwendung mit 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 083005A, 083010A, 083005 | |
Orion Sonde für gelösten Sauerstoff (Labor oder vor Ort) | |
BSB-Adapter | |
Rührtrichter und Elektrodenadapter-Hülle |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.