Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ BOD-Adapter für polarographische Gelöstsauerstoff-Sonde
Tragen Sie mit den Thermo Scientific™ Orion™ BOD Adaptern für polarographische Sonden für gelösten Sauerstoff zu einer ordnungsgemäßen und optimalen Sondenleistung bei.
Marke:  Thermo Scientific™ 080160
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11798236
  • 174.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Tragen Sie mit Thermo Scientific™ Orion™ BOD Adaptern für polarographische Sonden für gelösten Sauerstoff zu einer ordnungsgemäßen und optimalen Sondenleistung bei. Im Lieferumfang der Adapter sind Rührtrichter und Elektrodenadapter-Hülse für BOD-Flaschen enthalten.
Garantie: Direkt aus der Verpackung.
Spezifikation
Spezifikation
BSB-Adapter
Orion Sonde für gelösten Sauerstoff (Labor oder vor Ort)
BSB-Adapter
Rührtrichter und Elektrodenadapter-Hülle
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.