Learn More
Thermo Scientific™ Elektroden Orion™ Basic
Die Thermo Scientific-Elektroden Orion Basic sind für Russell-Geräte und für einfache pH-Messungen bestimmt.
87.20 € - 149.00 €
Spezifikation
pH-Bereich | 0 bis 14 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Russell Meter |
Lagerungsbedingungen | In Orion-Aufbewahrungslösung 910001 für pH-Elektroden aufbewahren |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11742837
|
Thermo Scientific™
9142BN |
Wiederauffüllbare kombinierte pH-Elektrode mit Glasschaft |
116.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11752837
|
Thermo Scientific™
9146BN |
Wartungsarme Gelkombination mit Epoxidkörper und abnehmbarem Rillenschutz |
87.20 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11762837
|
Thermo Scientific™
9147BN |
Wartungsarme Gelkombination mit Epoxidschaft, eingebaute ATC |
149.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific-Elektroden Orion Basic sind für Russell-Geräte und für einfache pH-Messungen bestimmt.
Ermöglicht verlässliche schnelle Messungen
- pH-Bereich von 0 bis 14
- Temperaturbereich von 0 bis 80 °C für pH-Elektroden
- Temperaturbereich von 0 bis 50 °C für 9147BN
- 9142BN, 9145BN und 9146BN können mit jedem Messgerät mit BNC-Eingang verwendet werden
Spezifikation
0 bis 14 | |
Russell Meter | |
In Orion-Aufbewahrungslösung 910001 für pH-Elektroden aufbewahren |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.