Learn More
Thermo Scientific™ Elektroden Orion™ Basic
Die Thermo Scientific-Elektroden Orion Basic sind für Russell-Geräte und für einfache pH-Messungen bestimmt.
Marke:  Thermo Scientific™ 9147BN
126.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11762837
  • 149.75 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific-Elektroden Orion Basic sind für Russell-Geräte und für einfache pH-Messungen bestimmt.
Ermöglicht verlässliche schnelle Messungen
Basis-Elektroden für die Verwendung mit Russell-Geräten
  • pH-Bereich 0 bis 14
  • Temperaturbereich 0 bis 80 °C für pH-Elektroden
  • Temperaturbereich 0 bis 50 °C für 9147BN
  • 9142BN, 9145BN und 9146BN können mit jedem Messgerät mit BNC-Eingang verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wartungsarme Gelkombination mit Epoxidschaft, eingebaute ATC
Epoxidschaft
0 °C° bis 50 °C°
Russell Meter
32 bis 122 °F
Der BNC-auf-USS-Adapter ist für dieses Produkt als einmaliger Kauf erforderlich.Bestellnummer:13-641-890
0 bis 14
pH-Kombinationselektrode, Epoxy-Gehäuse
In Orion-Aufbewahrungslösung 910001 für pH-Elektroden aufbewahren
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.