Learn More
Thermo Scientific™ Elektroden Orion™ Basic
Die Thermo Scientific-Elektroden Orion Basic sind für Russell-Geräte und für einfache pH-Messungen bestimmt.
Marke: Thermo Scientific™ 9142BN
98.60 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Thermo Scientific-Elektroden Orion Basic sind für Russell-Geräte und für einfache pH-Messungen bestimmt.
Ermöglicht verlässliche schnelle Messungen
Basis-Elektroden für die Verwendung mit Russell-Geräten- pH-Bereich 0 bis 14
- Temperaturbereich 0 bis 80 °C für pH-Elektroden
- Temperaturbereich 0 bis 50 °C für 9147BN
- 9142BN, 9145BN und 9146BN können mit jedem Messgerät mit BNC-Eingang verwendet werden
Spezifikation
Wiederauffüllbare kombinierte pH-Elektrode mit Glasschaft | |
Glasschaft | |
0 °C bis 80 °C | |
Russell Meter | |
32 bis 176 °F |
BNC-Anschluss | |
0 bis 14 | |
pH-Kombinationselektrode, Glassgehäuse | |
In Orion-Aufbewahrungslösung 910001 für pH-Elektroden aufbewahren |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.