Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ d-3 GC-Kapillarsäule
Ideal für MSD- und PND-Detektoren. Macherey-Nagel™ OPTIMA™ δ-3 Kapillarsäulen für GC sind Polysiloxan-Phasensäulen mit autoselektiver Polarität. Die Analyten bestimmen die Polarität der Phase. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern, Längen und Foliendicken.
Marke: Macherey-Nagel™ 726440.60
Beschreibung
Die Polysiloxan-Phase mit autoselektiver Polarität ist ideal für MSD- und PND-Detektoren in der Gaschromatographie.
- Die mittlere polare Phase ohne CN-Gruppen ist einzigartig von Macherey-Nagel – keine ähnlichen Phasen
- Analyten bestimmen die Polarität der Phase, irgendwo zwischen dem nicht polaren OPTIMA™ 5 und dem OPTIMA™ 1701 mit mittlerer Polarität
- Jede Säule wird einzeln getestet und mit einem Prüfzertifikat geliefert
- Höchsttemperaturen:
- Für Säulen mit 0.1 bis 0.32 mm Innendurchmesser: 340 °C für isotherme Vorgänge, 360 °C für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm
- Für Säulen mit 0.53 mm Innendurchmesser: 320 °C für isotherme Vorgänge, 340 °C für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm
Spezifikation
0,5 mm | |
GC Kapillarsäule | |
Optima™ d-3 | |
Gaschromatographie (GC) | |
0,25 μm | |
Je 1 |
Ideal für MSD- und PND-Detektoren. | |
0,32 mm | |
Gehäuse G49 | |
340°bis 360 °C | |
60 m |