Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 624 GC-Kapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 726789.30
Spezifikation
0,8 mm | |
0,53 mm | |
G1, G2, G38 | |
280°bis 300 °C | |
30 m |
GC Kapillarsäule | |
Optima™ 624 | |
Umweltanalytik | |
3 μm | |
Je 1 |