Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Spritze aus Borosilikatglas für HP
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 09210101
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12944041
  • 61.85 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit PerkinElmer-Geräten
Spezifikation
Spezifikation
5/Packung
GC-Einlass-Liner
4 mm
86,2 mm
2 mm
Name des Produkts
Trajan Scientific and Medical™ Spritze aus Borosilikatglas für HP > Für PerkinElmer Autosystem und Clarus 500, 2 mm ID