Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 HT GC-Kapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 726102.30
Spezifikation
0,4 mm | |
GC Kapillarsäule | |
Optima™ 5 HT | |
Gaschromatographie (GC) | |
0,1 μm | |
Je 1 |
Ideal für MS-Detektoren, kann mit Lösungsmitteln gespült werden | |
0,25 mm | |
G27, G36 | |
380°bis 400 °C | |
30 m |